ORP electrode, Eutech
Fournisseur: EUTECH
ECFC7960101B
EUTEECFC7960101BEA 201 EUR InStock
EUTEECFC7960101B
ORP electrode, Eutech
Électrodes Électrodes redox
General purpose plastic-body ORP electrode for use with all pH meters with BNC input connector.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité