pH combination electrode, Eutech
Fournisseur: EUTECH
ECFE7352801B
EUTEECFE7352801BEA 203 EUR InStock
EUTEECFE7352801B
pH combination electrode, Eutech
Électrodes Électrodes pH
General purpose "3-in-1" pH/temperature combination electrode for use with CyberScan models (pH 10 / pH 100 / pH 200 / pH 500 / pH 1000 / pH 2000).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité