Electrode stand with swivel arm, Eutech
Fournisseur: EUTECH
ECPHELSTDC
EUTEECPHELSTDCEA 123 EUR InStock
EUTEECPHELSTDC
Electrode stand with swivel arm, Eutech
Porte-électrodes
This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
  • Weighted 6-inch diameter base allows users to pivot holder 360° for more flexibility
  • Arm allows users to move electrode side to side or up and down while keeping electrode at a constant vertical angle
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité