Anti-MTR Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05055
EVBIEB05055EA 339 EUR InStock
EVBIEB05055
Anti-MTR Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MTR (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité