Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORC4 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)

Fournisseur: Everest Biotech
EB05067-B
EVBIEB05067-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05067-B
Anti-ORC4 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
Western Blot: Not yet tested. At this stage we are dependent on researchers in the field for further characterization of this product. Therefore we cannot recommend an optimal concentration and the antibody is an aspiring product. We would appreciate any

Type: Primary
Antigen: ORC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotinylated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité