Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIAH1 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)

Fournisseur: Everest Biotech
EB05292-B
EVBIEB05292-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05292-B
Anti-SIAH1 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
Western Blot: Preliminary experiments gave bands at approx 100kDa and 80kDa in Mouse fetal Brain lysates after 1µg/ml antibody staining. Please note that currently we cannot find an explanation in the literature for the bands we observe given the calcula

Type: Primary
Antigen: SIAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotinylated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité