Anti-Peg12 / Frat3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05376
EVBIEB05376EA 202 EUR InStock
EVBIEB05376
Anti-Peg12 / Frat3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Peg12 / Frat3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité