Anti-NOD1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05389
EVBIEB05389EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05389
Anti-NOD1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOD1 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité