Anti-JUP Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Everest Biotech
EB05500-B
EVBIEB05500-BEA 339 EUR InStock
EVBIEB05500-B
Anti-JUP Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 80kDa band observed in lysates of cell line A431 (calculated MW of 81.7kDa according to Human NP_002221.1). See non-biotinylated parental product's datasheet for further QC data. Recommended concentration: 1-3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: JUP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité