Anti-PAX8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05513
EVBIEB05513EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05513
Anti-PAX8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX8 (paired box 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité