Anti-SF3B3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05543
EVBIEB05543EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05543
Anti-SF3B3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SF3B3 (splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité