Anti-UBE2C Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05569
EVBIEB05569EA 339 EUR InStock
EVBIEB05569
Anti-UBE2C Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBE2C (ubiquitin-conjugating enzyme E2C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité