Anti-NDC80 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05610
EVBIEB05610EA 339 EUR InStock
EVBIEB05610
Anti-NDC80 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDC80 (NDC80 kinetochore complex component)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité