Anti-IFIH1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB05965
EVBIEB05965EA 339 EUR InStock
EVBIEB05965
Anti-IFIH1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFIH1 (interferon induced with helicase C domain 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité