Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Everest Biotech
EB06000-B
EVBIEB06000-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06000-B
Anti-FOXA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 60kDa band observed in Rat Lung lysates (calculated MW of 48.3kDa according to Human NP_710141.1 and 48.5kDa according to Rat NP_036875.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature (Wang et al, J Bi

Type: Primary
Antigen: FOXA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité