Anti-FOXL2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB06022
EVBIEB06022EA 339 EUR InStock
EVBIEB06022
Anti-FOXL2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXL2 (forkhead box L2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité