Anti-UBA2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06098
EVBIEB06098EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06098
Anti-UBA2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBA2 (ubiquitin-like modifier activating enzyme 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité