Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNX5 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)

Fournisseur: Everest Biotech
EB06217-B
EVBIEB06217-BEA 339 EUR InStock
EVBIEB06217-B
Anti-SNX5 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
Western Blot: Approx 60kDa band observed in lysates of undifferentiated cell line 3T3-L1 (calculated MW of 57.0kDa according to NP_006645.3). Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.

Type: Primary
Antigen: SNX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotinylated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat. Dog, Pig, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité