Anti-MPP5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06223
EVBIEB06223EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06223
Anti-MPP5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MPP5 (membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité