Anti-KPNA2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06233
EVBIEB06233EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06233
Anti-KPNA2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KPNA2 (karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité