Anti-USH1C Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06287
EVBIEB06287EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06287
Anti-USH1C Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USH1C (Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité