Anti-SIRT4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06288
EVBIEB06288EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06288
Anti-SIRT4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIRT4 (sirtuin 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité