Anti-PITPNM1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06327
EVBIEB06327EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06327
Anti-PITPNM1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PITPNM1 (phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité