Anti-IFT74 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06339
EVBIEB06339EA 339 EUR InStock
EVBIEB06339
Anti-IFT74 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFT74 (intraflagellar transport 74 homolog (Chlamydomonas))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité