Anti-SAMSN1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06459
EVBIEB06459EA 339 EUR InStock
EVBIEB06459
Anti-SAMSN1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAMSN1 (SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité