Anti-VAV3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06467
EVBIEB06467EA 339 EUR InStock
EVBIEB06467
Anti-VAV3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VAV3 (vav 3 guanine nucleotide exchange factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité