Anti-RIC8A / Synembryn Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06543
EVBIEB06543EA 339 EUR InStock
EVBIEB06543
Anti-RIC8A / Synembryn Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RIC8A / Synembryn
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité