Anti-FLVCR1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB06563
EVBIEB06563EA 339 EUR InStock
EVBIEB06563
Anti-FLVCR1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLVCR1 (feline leukemia virus subgroup C cellular receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité