Anti-ZDHHC17 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06609
EVBIEB06609EA 339 EUR InStock
EVBIEB06609
Anti-ZDHHC17 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZDHHC17 (zinc finger, DHHC-type containing 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité