Anti-CD274 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Fournisseur: Everest Biotech
EB06621-B
EVBIEB06621-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06621-B
Anti-CD274 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD274
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotinylated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité