Anti-AKR1C3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06637
EVBIEB06637EA 339 EUR InStock
EVBIEB06637
Anti-AKR1C3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKR1C3 (aldo-keto reductase family 1, member C3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité