Anti-MYD88 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Everest Biotech
EB06667-B
EVBIEB06667-BEA 339 EUR InStock
EVBIEB06667-B
Anti-MYD88 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 33kDa band observed in Human Thymus lysates (calculated MW of 33.2kDa according to NP_002459.1). See non-biotinylated parental product's datasheet for further QC data. Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: MYD88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité