Anti-MC3R Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06726
EVBIEB06726EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06726
Anti-MC3R Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MC3R (melanocortin 3 receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité