Anti-LRP5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06771
EVBIEB06771EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06771
Anti-LRP5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRP5 (low density lipoprotein receptor-related protein 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité