Anti-Mammaglobin A / SCGB2A2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06810
EVBIEB06810EA 339 EUR InStock
EVBIEB06810
Anti-Mammaglobin A / SCGB2A2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mammaglobin A / SCGB2A2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité