Anti-CTDSP1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB06849
EVBIEB06849EA 339 EUR InStock
EVBIEB06849
Anti-CTDSP1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTDSP1 (CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité