Anti-GOLGA4 / Golgin-245 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB06924
EVBIEB06924EA 339 EUR InStock
EVBIEB06924
Anti-GOLGA4 / Golgin-245 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GOLGA4 / Golgin-245
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité