Anti-INDO / IDO Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06950
EVBIEB06950EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06950
Anti-INDO / IDO Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INDO / IDO
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité