Anti-Phosphodiesterase 4B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07117
EVBIEB07117EA 339 EUR InStock
EVBIEB07117
Anti-Phosphodiesterase 4B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphodiesterase 4B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité