Anti-AGO1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07129
EVBIEB07129EA 339 EUR InStock
EVBIEB07129
Anti-AGO1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGO1 (argonaute RISC catalytic component 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité