Anti-VTI1B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07215
EVBIEB07215EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07215
Anti-VTI1B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VTI1B (vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité