Anti-TPTE Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07380
EVBIEB07380EA 339 EUR InStock
EVBIEB07380
Anti-TPTE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPTE (transmembrane phosphatase with tensin homology)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité