Anti-Semaphorin 3E Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07541
EVBIEB07541EA 339 EUR InStock
EVBIEB07541
Anti-Semaphorin 3E Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Semaphorin 3E
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité