Anti-BHMT Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB07943
EVBIEB07943EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07943
Anti-BHMT Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BHMT (betaine--homocysteine S-methyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité