Anti-AGK Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07991
EVBIEB07991EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07991
Anti-AGK Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGK (acylglycerol kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité