Anti-ADORA1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08054
EVBIEB08054EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08054
Anti-ADORA1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADORA1 (adenosine A1 receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité