Anti-GOT2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08187
EVBIEB08187EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08187
Anti-GOT2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GOT2 (glutamic-oxaloacetic transaminase 2, mitochondrial)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité