Anti-PENK Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08196
EVBIEB08196EA 339 EUR InStock
EVBIEB08196
Anti-PENK Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PENK (proenkephalin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité