Anti-TAS1R2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08222
EVBIEB08222EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08222
Anti-TAS1R2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAS1R2 (taste receptor, type 1, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité