Anti-PPP2R3A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08233
EVBIEB08233EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08233
Anti-PPP2R3A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPP2R3A (protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité